Print…
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
PC6705-1G PC6705-250MG
APOSPC6705-1GEA 94.4 EUR
APOSPC6705-1G APOSPC6705-250MG
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}ethylcarbamate
Fórmula: C₁₄H₂₀F₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 129…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728760
Número CAS: 215655-42-8