Print…
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1H,1H-Perfluorohexylamine
PC6703-1G PC6703-5G
APOSPC6703-1GEA 372 EUR
APOSPC6703-1G APOSPC6703-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine 97%
1H,1H-Undecafluorohexylamine
Fórmula: C₆H₄F₁₁N
Peso Molecular: 299.09 g/mol
Ponto de ebulição: 107 °C/740mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025929
Número CAS: 355-34-0
UN: 2735
ADR: 8 III