Print…
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
PC6702-100G PC6702-10G PC6702-25G
APOSPC6702-100GEA 37.7 EUR
APOSPC6702-100G APOSPC6702-10G APOSPC6702-25G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 97%
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Fórmula: C₃H₃FO₃
Peso Molecular: 106.05 g/mol
Ponto de ebulição: 212 °C
Ponto de Fusão: 28…23 °C
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06247543
Número CAS: 114435-02-8