Print…
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylic acid hydrazide
PC6698-1G PC6698-5G
APOSPC6698-1GEA 156 EUR
APOSPC6698-1G APOSPC6698-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide 95+%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid hydrazide
Fórmula: C₇H₆F₅N₃O
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01862651
Número CAS: 386715-32-8