Print…
Ethyl iododifluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6688-25G PC6688-5G PC6688-1G
APOSPC6688-25GEA 214 EUR
APOSPC6688-25G APOSPC6688-5G APOSPC6688-1G
Ethyl iododifluoroacetate 97%
Ethyl iododifluoroacetate
Fórmula: C₄H₅F₂IO₂
Ponto de ebulição: 65 °C/2mmHg
Densidade: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798135
Número CAS: 7648-30-8