Print…
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, α,α-Difluoroacetophenone
PC6686-1G PC6686-5G
APOSPC6686-1GEA 71.2 EUR
APOSPC6686-1G APOSPC6686-5G
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
ω,ω-Difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆F₂O
Ponto de ebulição: 63…65 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06246879
Número CAS: 395-01-7
UN: 1993
ADR: 3,III