4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC6669-1G
PC6669-250MG
APOSPC6669-1GEA
0
EUR
APOSPC6669-1G
APOSPC6669-250MG
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
4-(3-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Fórmula:
C₁₁H₁₅ClFNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08445760 Número CAS: 3202-36-6 |