Print…
2-Fluoro-m-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-3-methylphenol
PC6668-5G PC6668-1G PC6668-25G
APOSPC6668-5GEA 31.9 EUR
APOSPC6668-5G APOSPC6668-1G APOSPC6668-25G
2-Fluoro-m-cresol
2-Fluoro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835186
Número CAS: 77772-72-6