Print…
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrylammonium fluoride hydrate, Tetraethylammonium fluoride xhydrate
PC6665-100G PC6665-25G PC6665-500G
APOSPC6665-100GEA 66.7 EUR
APOSPC6665-100G APOSPC6665-25G APOSPC6665-500G
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado 98%
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado
Fórmula: C₈H₂₀FN·xH₂O
Peso Molecular: 149.25 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 120…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149990
Número CAS: 98330-04-2