Print…
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6658-25G PC6658-5G
APOSPC6658-25GEA 306 EUR
APOSPC6658-25G APOSPC6658-5G
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol 90%
1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol
Fórmula: C₉H₆F₁₄O₂
Ponto de ebulição: 140 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 108…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153275
Número CAS: 203303-01-9