Print…
Perfluoroazelaic acid, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6656-5G PC6656-1G
APOSPC6656-5GEA 102 EUR
APOSPC6656-5G APOSPC6656-1G
Perfluoroazelaic acid, Grau técnico
Perfluoroazelaic acid
Fórmula: HO₂C(CF₂)₇CO₂H
Ponto de ebulição: 215 °C/60mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153274
Número CAS: 23453-64-7
UN: 3261
ADR: 8,II