Print…
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
PC6655-1G PC6655-25G PC6655-5G
APOSPC6655-1GEA 72.5 EUR
APOSPC6655-1G APOSPC6655-25G APOSPC6655-5G
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Fórmula: C₅H₆F₂O₂
Peso Molecular: 136.1 g/mol
Ponto de ebulição: 73 °C/11mmHg
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800642
Número CAS: 55039-89-9
UN: 3265
ADR: 8 II