Print…
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC6636-25G PC6636-5G
APOSPC6636-25GEA 202 EUR
APOSPC6636-25G APOSPC6636-5G
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 112…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042585
Número CAS: 35895-70-6