Print…
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
PC6634-25G PC6634-100G PC6634-500G
APOSPC6634-25GEA 31.9 EUR
APOSPC6634-25G APOSPC6634-100G APOSPC6634-500G
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₆H₃₆F₆NP
Peso Molecular: 387.43 g/mol
Ponto de Fusão: 244…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011748
Número CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6