Print…
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6621-1G PC6621-5G
APOSPC6621-1GEA 46.4 EUR
APOSPC6621-1G APOSPC6621-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Chloro-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClFO₂
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 870704-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III