Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6581-25G PC6581-5G
APOSPC6581-25GEA 174 EUR
APOSPC6581-25G APOSPC6581-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Peso Molecular: 323,52
Ponto de ebulição: 235…236 °C
Densidade: 1.865 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094394
Número CAS: 54403-98-4
UN: 2920
ADR: 8+3 II