Print…
Tin(IV) fluoride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 114 EUR
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Tin(IV) fluoride 98%
Tin(IV) fluoride
Fórmula: SnF₄
Ponto de Fusão: 705 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042541
Número CAS: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III