Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
PC6577-5G PC6577-1G PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA 29 EUR
APOSPC6577-5G APOSPC6577-1G APOSPC6577-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Peso Molecular: 323,52
Ponto de ebulição: 217…218 °C
Densidade: 1.835 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094393
Número CAS: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8 II