Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6576-100G PC6576-25G PC6576-5G
APOSPC6576-100GEA 0 EUR
APOSPC6576-100G APOSPC6576-25G APOSPC6576-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094392
Número CAS: 176225-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III