Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 328 EUR
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃O₂S
Peso Molecular: 323,52
Densidade: 1.833 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094391
Número CAS: 351003-47-9
UN: 3265
ADR: 8 II