Print…
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: α,α,α,2-Tetrafluoroanisole, 2-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene, 1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC6573-100G PC6573-25G PC6573-5G
APOSPC6573-100GEA 88.6 EUR
APOSPC6573-100G APOSPC6573-25G APOSPC6573-5G
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole 98%
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Fórmula: C₇H₄F₄O
Ponto de ebulição: 105…106 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236322
Número CAS: 2106-18-5
UN: 1993
ADR: 3,II