Print…
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
PC6572-25G PC6572-5G PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA 24.8 EUR
APOSPC6572-25G APOSPC6572-5G APOSPC6572-100G
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CF₃NaO₃S
Peso Molecular: 172.06 g/mol
Ponto de Fusão: 253…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061607
Número CAS: 2926-30-9