Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6567-1G PC6567-5G
APOSPC6567-1GEA 102 EUR
APOSPC6567-1G APOSPC6567-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₄S
Peso Molecular: 289.62 g/mol
Ponto de Fusão: 61…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094387
Número CAS: 39234-83-8
UN: 3261
ADR: 8 II