Print…
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Methylthio-5-(trifluoromethyl)aniline
PC6554-25G PC6554-5G
APOSPC6554-25GEA 553 EUR
APOSPC6554-25G APOSPC6554-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Fórmula: C₈H₈F₃NS
Ponto de ebulição: 111…112 °C/12mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052715
Número CAS: 207974-07-0