Print…
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6552-100G PC6552-25G PC6552-5G
APOSPC6552-100GEA 163 EUR
APOSPC6552-100G APOSPC6552-25G APOSPC6552-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄FNO₃
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042298
Número CAS: 27996-87-8