Print…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 31.9 EUR
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₄Cl₂F₃NO
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190128
Número CAS: 99479-66-0