Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6526-25G PC6526-5G
APOSPC6526-25GEA 473 EUR
APOSPC6526-25G APOSPC6526-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate
Fórmula: C₁₂H₁₁F₁₃O₂
Ponto de ebulição: 92 °C/14mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862031
Número CAS: 242812-05-1