Print…
2,3-Difluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6523-100G PC6523-25G PC6523-5G
APOSPC6523-100GEA 82.8 EUR
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluorotoluene 97%
2,3-Difluorotoluene
Fórmula: C₇H₆F₂
Peso Molecular: 128.12 g/mol
Ponto de ebulição: 119…121 °C
Densidade: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631506
Número CAS: 3828-49-7
UN: 1993
ADR: 3 II