Print…
Sodium hexafluorotitanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6514-5G PC6514-10G PC6514-50G
APOSPC6514-5GEA 72.5 EUR
APOSPC6514-5G APOSPC6514-10G APOSPC6514-50G
Sodium hexafluorotitanate 98%
Sodium hexafluorotitanate
Fórmula: F₆Na₂Ti
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014244
Número CAS: 17116-13-1
EINECS: 241-181-8