Print…
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6507-1G PC6507-250MG
APOSPC6507-1GEA 0 EUR
APOSPC6507-1G APOSPC6507-250MG
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Fórmula: C₉H₅FO₃
Ponto de Fusão: 248…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094006
Número CAS: 1994-13-4