Print…
Fomblin® Z-60
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6485-100G PC6485-25G
APOSPC6485-100GEA 517 EUR
APOSPC6485-100G APOSPC6485-25G
Fomblin® Z-60
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, oxidized, polymerized
A linear PFPE available as neutral or functionalized fluid, used in aerospace, magnetic media and polymer modification uses. Average MW = 13000.
Ponto de ebulição: >270 °C
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00163699
Número CAS: 69991-67-9