Print…
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium hexafluoroantimonate(V)
PC6480-1KG PC6480-250G PC6480-25G PC6480-100G PC6480-500G PC6480-5KG
APOSPC6480-1KGEA 203 EUR
APOSPC6480-1KG APOSPC6480-250G APOSPC6480-25G APOSPC6480-100G APOSPC6480-500G APOSPC6480-5KG
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Sodium hexafluoroantimonate
Fórmula: F₆NaSb
Peso Molecular: 258.74 g/mol
Ponto de Fusão: 1360 °C
Densidade: 3.375 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003482
Número CAS: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III