Print…
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 68.3 EUR
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Fórmula: C₄F₇NaO₂
Ponto de Fusão: 248…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066168
Número CAS: 2218-54-4
EINECS: 218-721-6