Print…
Fluoreto de sódio 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6466B-1G PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA 22 EUR
APOSPC6466B-1G APOSPC6466B-25G
Fluoreto de sódio 99.99%
Fluoreto de sódio
Fórmula: NaF
Peso Molecular: 41.99 g/mol
Ponto de ebulição: 1700
Ponto de Fusão: 988 °C
Densidade: 2.78 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003524
Número CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08691