Print…
Sodium chlorodifluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
PC6460-100G PC6460-25G PC6460-500G
APOSPC6460-100GEA 58 EUR
APOSPC6460-100G APOSPC6460-25G APOSPC6460-500G
Sodium chlorodifluoroacetate 97%
Sodium chlorodifluoroacetate
Fórmula: C₂ClF₂NaO₂
Peso Molecular: 152.46 g/mol
Ponto de Fusão: 195…198 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064771
Número CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0