Print…
Silver trifluoroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Silver(I) trifluoroacetate
PC6440-25G PC6440-5G PC6440-100G
APOSPC6440-25GEA 52.2 EUR
APOSPC6440-25G APOSPC6440-5G APOSPC6440-100G
Silver trifluoroacetate 98%
Silver trifluoroacetate
Lewis acid catalyst for regioselective alkylation:Helv.Chim.Acta., 1989, 72, 1362; Can convert enol silyl ethers to alpha-acyloxy carbonyls, ask for reference.
Fórmula: C₂AgF₃O₂
Ponto de Fusão: 257…260 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013199
Número CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III