Print…
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, [4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazine
PC6431-1G PC6431-5G
APOSPC6431-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6431-1G APOSPC6431-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₅F₃N₄
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115112
Número CAS: 197305-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III