Print…
Silver tetrafluoroborate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Argentous tetrafluoroborate
PC6430-100G PC6430-10G PC6430-50G
APOSPC6430-100GEA 335 EUR
APOSPC6430-100G APOSPC6430-10G APOSPC6430-50G
Silver tetrafluoroborate 99%
Silver tetrafluoroborate
Converts alpha-bromoalkanones to the corresponding fluoro-derivative, Tetrahedron Lett., 1979, 3357.Soluble in many organic solvents.
Fórmula: AgBF₄
Peso Molecular: 194.67 g/mol
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003408
Número CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8 II