Print…
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6427-1G PC6427-5G
APOSPC6427-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6427-1G APOSPC6427-5G
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Peso Molecular: 371.91 g/mol
Ponto de Fusão: 159…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03703393
Número CAS: 15656-28-7