Print…
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-cyano-4-fluorobenzoate
PC6425-1G PC6425-25G PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6425-1G APOSPC6425-25G APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Peso Molecular: 179.1500 g/mol
Ponto de Fusão: 88…91 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203915
Número CAS: 676602-31-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III