Print…
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-5-chloro-2',6'-difluorobenzophenone
PC6424-25G PC6424-5G
APOSPC6424-25GEA 404 EUR
APOSPC6424-25G APOSPC6424-5G
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone
Fórmula: C₁₃H₈ClF₂NO
Peso Molecular: 267.6600 g/mol
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659048
Número CAS: 28910-83-0