Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6423-1G PC6423-25G PC6423-5G
APOSPC6423-1GEA 0 EUR
APOSPC6423-1G APOSPC6423-25G APOSPC6423-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄NO
Ponto de ebulição: 60 °C/ 5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660203
Número CAS: 886498-94-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III