Print…
Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Silver hexafluorophosphate
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 144 EUR
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Silver(I) hexafluorophosphate
Fórmula: AgF₆P
Ponto de Fusão: 102 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003415
Número CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8,II