Print…
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6385-25G PC6385-5G PC6385-10G
APOSPC6385-25GEA 84.1 EUR
APOSPC6385-25G APOSPC6385-5G APOSPC6385-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃ClF₂O
Peso Molecular: 176.55 g/mol
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631323
Número CAS: 190011-87-1