Print…
Silver heptafluorobutyrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC6384-1G PC6384-25G
APOSPC6384-1GEA 0 EUR
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Fórmula: C₄AgF₇O₂
Ponto de Fusão: 292…294 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064197
Número CAS: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1