Print…
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC6375-1G PC6375-5G PC6375-25G
APOSPC6375-1GEA 36.4 EUR
APOSPC6375-1G APOSPC6375-5G APOSPC6375-25G
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆FIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203930
Número CAS: 625471-27-4