Print…
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6374-25G PC6374-5G
APOSPC6374-25GEA 715 EUR
APOSPC6374-25G APOSPC6374-5G
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₅H₁₀F₃NO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094347
Número CAS: 77534-70-4