Print…
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC6372-1G PC6372-250MG PC6372-5G
APOSPC6372-1GEA 142 EUR
APOSPC6372-1G APOSPC6372-250MG APOSPC6372-5G
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₄FNO
Peso Molecular: 149.1219 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275455
Número CAS: 77532-90-2