Print…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC6371-1G PC6371-250MG PC6371-5G
APOSPC6371-1GEA 0 EUR
APOSPC6371-1G APOSPC6371-250MG APOSPC6371-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Fórmula: C₉H₈F₃N₃
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777192
Número CAS: 5685-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III