Fluoreto de prta 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC6370-5G
PC6370-25G
PC6370-1G
APOSPC6370-5GEA
0
EUR
APOSPC6370-5G
APOSPC6370-25G
APOSPC6370-1G
Fluoreto de prta 98%
Fluoreto de prta
Soft (mild) fluorinating agent for selective fluorination. Alkyl fluorides may be prepared by halex reactions. AgF & I2 or Br2 will trans-fluoro halogenate alkenes.
Fórmula:
AgF Ponto de ebulição: 1159 °C Ponto de Fusão: >300 °C Densidade: 5,852 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003410 Número CAS: 7775-41-9 UN: 3260 ADR: 8,II |